Learn More
Petroleum ether, low boiling point, Honeywell™
31.82 - 180.92
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 101316-46-5 |
---|---|
MDL-nummer | MFCD00081849 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15637070
|
Honeywell Riedel-de Haën
77399-500ML |
500 mL | N/A | ||||||
15607070
|
Honeywell Riedel-de Haën
77399-1L |
1 L |
80.89
1 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15617070
|
Honeywell Riedel-de Haën
77399-2.5L |
2.5 L |
180.92
2.50 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
101316-46-5 | |
MFCD00081849 |
Specificatie
Petroleum ether | |
0.63g/mL at 20°C | |
−49°C (−56.2°F) | |
UN1268 |
101316-46-5 | |
30°C to 40°C | |
MFCD00081849 |
Veiligheid en behandeling
P210-P260-P280-P301 + P310-P370 + P378-P403 + P235
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 309-852-0