Learn More
Petroleum ether, For pesticide residue analysis, low boiling point hydrogen treated naphtha, bp 40-60 °C, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™, for pesticide residue analysis, low boiling point hydrogen treated naphtha, bp 40-60 °C
65.15 - 449.64
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 101316-46-5, 109-66-0 |
---|---|
MDL-nummer | MFCD00081849 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15674210
|
Honeywell-Riedel-de Haen
34491-1L |
1 L |
65.15
1 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15684210
|
Honeywell-Riedel-de Haen
34491-2.5L |
2.5 L |
129.08
2.50 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15604220
|
Honeywell-Riedel-de Haen
34491-6X1L |
6 x 1 L | N/A | N/A | N/A | ||||
15694210
|
Honeywell-Riedel-de Haen
34491-4X2.5L |
4 x 2.5 L |
449.64
4 stuks |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
- For gas chromatography (GC)
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Chemische identificatiekenmerken
101316-46-5, 109-66-0 | |
MFCD00081849 |
Specificatie
Petroleum ether | |
−40°C (−40°F) | |
UN1268 |
101316-46-5, 109-66-0 | |
MFCD00081849 | |
CHROMASOLV™ |
Veiligheid en behandeling
P210-P260-P280-P301 + P310-P370 + P378-P403 + P235
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Petroleum ether
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P243-Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/zeep wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Hydrocarbons, C6, Isoalkanes, <5% n-Hexane