Learn More
Perrhenic acid, 75-80% aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
134.67 - 551.75
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 13768-11-1 |
---|---|
Moleculaire formule | HO4Re |
Molecular Weight (g/mol) | 251.21 |
MDL-nummer | MFCD00011326 |
InChI Key | UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4 |
PubChem CID | 83718 |
IUPAC Name | hydroxy(trioxo)rhenium |
SMILES | O[Re](=O)(=O)=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11341229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011413.06 |
5 g |
134.67
5 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11351229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011413.14 |
25 g |
551.75
25 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Perrhenic acid is used in the manufacturing of superconducting synthetic metals and X-ray targets. It is used as a hydrocracking catalyst in petroleum industry and used for the dehydrogenation process and epoxidation of alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
13768-11-1 | |
251.21 | |
UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M | |
83718 | |
O[Re](=O)(=O)=O |
HO4Re | |
MFCD00011326 | |
perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4 | |
hydroxy(trioxo)rhenium |
Specificatie
Perrhenic acid | |
Colorless through Yellow | |
75-80% | |
MFCD00011326 | |
Soluble in water. | |
O[Re](=O)(=O)=O | |
251.21 | |
251.26 | |
Colorless to pale yellow liquid | |
2.42 |
13768-11-1 | |
Liquid | |
HO4Re | |
perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4 | |
UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M | |
hydroxy(trioxo)rhenium | |
83718 | |
Perrhenic acid: 80.0%; Water: 20.0% | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Veiligheid en behandeling
P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 8; Packaging Group: I
missing translation for 'einecsNumber' : 237-380-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Perrhenic acid, 75-80% aqueous solution
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Perrhenic acid