Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ SE-52 GC Capillary Column
605.00 - 646.00
Specificatie
Stationary Phase | Permabond™ SE-52 |
---|---|
USP-type | G27, G36 |
Type | GC Capillary Column |
Voor gebruik met (toepassing) | Gas Chromatography (GC) |
Temperatuurbereik | 300°C to 320°C |
Produktcode | Merk | Diameter (metrisch) binnen | Filmdikte | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Diameter (metrisch) binnen | Filmdikte | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10367971
|
Macherey-Nagel™
723054.25 |
0.25 mm | 0.25 μm |
605.00
|
|
||||
10717472
|
Macherey-Nagel™
723310.25 |
0.32 mm | 0.25 μm |
646.00
|
|
||||
10609961
|
Macherey-Nagel™
723312.25 |
0.32 mm | 0.5 μm |
646.00
|
|
||||
Specificatie
Permabond™ SE-52 | |
GC Capillary Column | |
300°C to 320°C | |
Permabond™ SE-52 |
G27, G36 | |
Gas Chromatography (GC) | |
25 m | |
1 Each |