Learn More
Periodic acid, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Periodic acid, 99+%, H5IO6, CAS Number-10450-60-9, pentahydroxidooxidoiodine, paraperiodic acid, orthoperiodic acid, acid, periodic, hexaoxoiodic 5-acid, tetrahydroxyiodous acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, periodic acid, periodic acid, cryst, unii-ak1d44l87g, 100g, 1.0% max. Iodic Acid
87.28 - 1425.09
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10450-60-9
Moleculaire formule H5IO6
Molecular Weight (g/mol) 227.94
MDL-nummer MFCD00011344
InChI Key TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Synoniem orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10592981
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
198401000
100 g
87.28
100 gram
10388380
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
198405000
500 g
367.83
500 gram
11994101
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
198400025
2.5 kg
1425.09
2.50 kg
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10450-60-9
227.94
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
25289
O[I](O)(O)(O)(O)=O
H5IO6
MFCD00011344
orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
CHEBI:29150
Specificatie
Periodic acid
10450-60-9
Positive for periodate
99% min. (Iodometry)
H5IO6
MFCD00011344
15, 7286
Solubility in water: 3 kg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
O[I](O)(O)(O)(O)=O
227.94
CHEBI:29150
≥99%
White to Yellow
122.0°C
Glass bottle
H5IO6
Crystals or Crystalline Powder
01,815; 02,313; 03,220; 04,374; 05,508; 10,304; 13,238; 16,272
orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-iodane
25289
227.94
Extra Pure
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause fire or explosion; strong oxidizer.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
missing translation for 'einecsNumber' : 233-937-
Productidentificatie
  • Periodic acid
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Oxiderende vaste stof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.