Learn More
Pentane, ≥99.0%, Honeywell Riedel-de Haen™
CHROMASOLV™, for pesticide residue analysis,≥99.0%
159.79 - 305.41
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 109-66-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C5H12 |
Molecular Weight (g/mol) | 72.15 |
MDL-nummer | MFCD00009498 |
InChI Key | OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish |
PubChem CID | 8003 |
ChEBI | CHEBI:37830 |
IUPAC Name | pentane |
SMILES | CCCCC |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15697040
|
Honeywell-Chromasolv
76869-1L |
1 L | Poly Bottle |
159.79
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15607050
|
Honeywell-Chromasolv
76869-2.5L |
2.5 L | Poly Bottle |
305.41
2.50 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
- Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
- It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Chemische identificatiekenmerken
109-66-0 | |
72.15 | |
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N | |
8003 | |
pentane |
C5H12 | |
MFCD00009498 | |
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish | |
CHEBI:37830 | |
CCCCC |
Specificatie
Pentane | |
750°C | |
0.626g/mL at 25°C | |
8.3% | |
C5H12 | |
MFCD00009498 | |
969132 | |
946g/L at 25°C | |
CCCCC | |
72.15 | |
CHEBI:37830 | |
≥99.0% |
5.7 (at 22°C) | |
109-66-0 | |
1393°C (1013 hPa) | |
500°C | |
CH3(CH2)3CH3 | |
UN1265 | |
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish | |
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N | |
pentane | |
8003 | |
72.15g/mol |
Veiligheid en behandeling
P210-P261-P273-P301 + P310-P331
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Pentanes
missing translation for 'rtecsNumber' : 203-692-4