Learn More
Pentaerythritol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
20.60 - 125.42
Chemische identificatiekenmerken
CAS 115-77-5
Moleculaire formule C5H12O4
Molecular Weight (g/mol) 136.15
InChI Key WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Synoniem pentaerythritol, pentek, 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-diol, tetramethylolmethane, monopentaerythritol, auxinutril, maxinutril, monopentek, pentaerythrite, penetek
PubChem CID 8285
IUPAC Name 2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)CO)O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10234940
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
129872500
250 g Plastic bottle
20.60
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10051300
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
129870010
1 kg Plastic bottle
37.08
1 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11984631
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
129870050
5 kg Plastic Drum
125.42
5 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
115-77-5
136.15
pentaerythritol, pentek, 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-diol, tetramethylolmethane, monopentaerythritol, auxinutril, maxinutril, monopentek, pentaerythrite, penetek
2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
C5H12O4
WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
8285
C(C(CO)(CO)CO)O
Specificatie
Pentaerythritol
257.0°C to 264.0°C
276.0°C (30.0 mmHg)
Authentic
C5H12O4
01,528
pentaerythritol, pentek, 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-diol, tetramethylolmethane, monopentaerythritol, auxinutril, maxinutril, monopentek, pentaerythrite, penetek
WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
8285
98%
115-77-5
White
240°C
97.5% min. (GC)
C(CH2OH)4
15,7221
Solubility in water: 1 g/18 mL water (15°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and formamide, insoluble in benzene, carbon tetrachloride, ether,, acetone and petroleum ether
C(C(CO)(CO)CO)O
136.15
136.15
Crystals
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 204-104-9
Productidentificatie
  • Pentaerythritol