Learn More
Penicillin/Streptomycin/Neomycin Mixture, Fisher BioReagents
Interferes with synthesis of bacterial cell wall. Inhibits protein synthesis
Merk: Fisher BioReagents BP2961-50
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- An antibiotic mixture used to prevent bacterial contamination of cell cultures
- Three combined antibiotics prove effective against gram-positive and gram-negative bacteria
- Penicillin interferes with the synthesis of bacterial cell wall
- Streptomycin and neomycin inhibit protein synthesis in bacteria by binding to the 30S subunit of bacterial ribosome
- Intended for research purposes only
Specificatie
Penicillin/Streptomycin/Neomycin Mixture | |
Liquid | |
Plastic Bottle | |
50 mL | |
PSN Mixture |
Penicillin/Streptomycin/Neomycin | |
1405-10-3, 3810-74-0, 69-57-8, 7647-14-5, 7732-18-5 | |
Pass Test | |
15, 6539 |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Penicillin/Streptomycin/Neomycin Mixture
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H360FD-Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
- P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.