Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyde, 4% in PBS
Paraformaldehyde, CH2O, CAS Number-30525-89-4, methylene oxide, paraformaldehyde, formalin, paraform, methyl aldehyde, formic aldehyde, formol, oxymethylene, methanal, oxomethane, 500mL, CHEBI:16842, H317-H318-H351
99.24 - 142.71
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 30525-89-4 |
---|---|
Moleculaire formule | CH2O |
Molecular Weight (g/mol) | 30.026 |
MDL-nummer | MFCD00133991 |
InChI Key | WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde |
PubChem CID | 712 |
ChEBI | CHEBI:16842 |
IUPAC Name | formaldehyde |
SMILES | C=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15424389
|
Thermo Scientific Chemicals
J61899.AK |
250 mL |
99.24
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15434389
|
Thermo Scientific Chemicals
J61899.AP |
500 mL |
142.71
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Paraformaldehyde, 4% in PBS is used to preserve tissues for routine histology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsParaformaldehyde, 4% in PBS is used to preserve tissues for routine histology.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with brass, steel, copper, acid anhydrides, strong oxidizing agents and strong reducing agents.
Chemische identificatiekenmerken
30525-89-4 | |
30.026 | |
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N | |
712 | |
formaldehyde |
CH2O | |
MFCD00133991 | |
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde | |
CHEBI:16842 | |
C=O |
Specificatie
Paraformaldehyde | |
30525-89-4 | |
MFCD00133991 | |
Miscible with water. | |
C=O | |
30.026 | |
CHEBI:16842 |
Liquid | |
CH2O | |
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde | |
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N | |
formaldehyde | |
712 |
Veiligheid en behandeling
Causes serious eye damage, Suspected of causing cancer, May cause an allergic skin reaction
Serious eye damage/eye irritation (category 1), Carcinogenicity (category 2), Skin sensitisation (category 1)
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold
- Paraformaldehyde, 4% in PBS
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: paraformaldehyde, sodium chloride, phosphoric acid, potassium chloride