Learn More
Palladium(II) nitrate hydrate, Thermo Scientific Chemicals
152.76 - 3255.20
Chemische identificatiekenmerken
CAS 207596-32-5, 10102-05-3
Moleculaire formule N2O6Pd
Molecular Weight (g/mol) 230.43
MDL-nummer MFCD00149818
InChI Key GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Synoniem palladium ii nitrate hydrate, palladium nitrate hydrate, palladium 2+ hydrate dinitrate, acmc-1bnae, palladous nitrate hydrate, palladium dinitrate hydrate, 2no3.pd.h2o, ksc492s0r, palladium ii nitrate,hydrate, palladium,diaquabis nitrato-o-9ci
PubChem CID 16211503
SMILES [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10279243
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
389910010
1 g Glass bottle
152.76
1 gram
10239293
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
389910050
5 g Glass bottle
763.80
5 gram
11994361
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
389910250
25 g Glass bottle
3255.20
25 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
207596-32-5, 10102-05-3
230.43
GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
16211503
N2O6Pd
MFCD00149818
palladium ii nitrate hydrate, palladium nitrate hydrate, palladium 2+ hydrate dinitrate, acmc-1bnae, palladous nitrate hydrate, palladium dinitrate hydrate, 2no3.pd.h2o, ksc492s0r, palladium ii nitrate,hydrate, palladium,diaquabis nitrato-o-9ci
[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specificatie
Palladium(II) nitrate hydrate
Black-Brown
N2O6Pd
MFCD00149818
GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
palladium(2+) dinitrate
16211503
207596-32-5, 10102-05-3
Crystals
Pd(NO3)2·xH2O
palladium ii nitrate hydrate, palladium nitrate hydrate, palladium 2+ hydrate dinitrate, acmc-1bnae, palladous nitrate hydrate, palladium dinitrate hydrate, 2no3.pd.h2o, ksc492s0r, palladium ii nitrate,hydrate, palladium,diaquabis nitrato-o-9ci
[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
230.43
230.43
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May intensify fire; oxidizer.
May be corrosive to metals.
Harmful if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
Productidentificatie
  • Palladium(II) nitrate hydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Oxiderende vaste stof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.