Learn More
Palladium(II) chloride, 99.999%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
208.00 - 4057.19
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7647-10-1
Moleculaire formule Cl2Pd
Molecular Weight (g/mol) 177.32
MDL-nummer MFCD00003558
InChI Key PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Synoniem palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10068881
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
369670010
1 g Glass bottle
208.00
1 gram
10542062
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
369670050
5 g Glass bottle
983.90
5 gram
11984361
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
369670250
25 g Glass bottle
4057.19
25 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ultra trace analysis
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7647-10-1
177.32
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
24290
[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Cl2Pd
MFCD00003558
palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
CHEBI:53434
Specificatie
Palladium(II) chloride
7647-10-1
Powder
Cl2Pd
MFCD00003558
palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
dichloropalladium
24290
177.31
Trace Metal Basis
678.0°C to 680.0°C
White
59 to 61% (Pd)
PdCl2
15,7091
Solubility in water: 31.99g/L. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid,hydrobromic acid,soluble in alcohol and acetone
[Cl-].[Cl-].[Pd++]
177.32
CHEBI:53434
99.999%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May be corrosive to metals.
May cause an allergic skin reaction.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-596-2
Productidentificatie
  • Palladium(II) chloride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Palladium(II) chloride