Learn More
Palladium on calcium carbonate, poisoned with 3.5% lead, 5% Pd, Thermo Scientific Chemicals
165.83 - 831.14
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-05-3, 1314-08-5, 7439-92-1, 598-63-0, 1317-36-8, 471-34-1
Moleculaire formule Pd
Molecular Weight (g/mol) 106.42
MDL-nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synoniem black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC Name palladium
SMILES [Pd]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10216730
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
195070100
10 g Glass bottle
165.83
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10154020
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
195070500
50 g Glass bottle
831.14
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-05-3, 1314-08-5, 7439-92-1, 598-63-0, 1317-36-8, 471-34-1
106.42
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
23938
palladium
Pd
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CHEBI:33363
[Pd]
Specificatie
Palladium on calcium carbonate
7440-05-3, 1314-08-5, 7439-92-1, 598-63-0, 1317-36-8, 471-34-1
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
[Pd]
106.42
CHEBI:33363
5% (Pd)
Black-Gray to Gray
Pd
3077
15, 7090
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
palladium
23938
106.42
Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS P Statement
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Harmful if inhaled.
Harmful if swallowed.
May damage the unborn child. Suspected of damaging fertility.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF exposed or concerned: Get medical attention/advice.
Avoid release to the environment. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-115-6
missing translation for 'rtecsNumber' : RT3480500
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • Palladium on calcium carbonate, poisoned with 3.5% lead
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.