Learn More
Palladium, 5% on calcium carbonate, lead poisoned, A305060-5, Thermo Scientific Chemicals
148.74 - 440.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-05-3
Moleculaire formule Pd
Molecular Weight (g/mol) 106.42
MDL-nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synoniem black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC Name palladium
SMILES [Pd]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15489065
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
H36186.06
5 g
148.74
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15499065
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
H36186.14
25 g N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-05-3
106.42
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
23938
palladium
Pd
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CHEBI:33363
[Pd]
Specificatie
Palladium
7440-05-3
Powder
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
palladium
23938
Odorless
5% on calcium carbonate, lead poisoned, A305060-5
Gray
Pd
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
[Pd]
106.42
CHEBI:33363
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H360-H201
May damage fertility or the unborn child.
Explosive
mass explosion hazard.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H350-H360Df
missing translation for 'einecsNumber' : 231-115-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Palladium, 5% on calcium carbonate, lead poisoned,A305060-5
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Lead