Learn More
SGE™ PAL Gas Tight Headspace Autosampler Syringes with 56mm Fixed Needle
Operates at highest temperatures. SGE PAL Gas Tight Headspace Autosampler Syringes with 56mm Fixed Needle improves analysis workflow and are specifically for use on CTC PAL and LEAP autosamplers.
190.00 - 197.00
Specificatie
Voor gebruik met (toepassing) Gas chromatography
Producttype Autosampler Syringe
Soort naaldpunt Side Hole
Voor gebruik met (apparatuur) CTC, CombiPAL, PAL, LEAP
Type verbinding Fixed
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Volume (metrisch) Naaldmeter Diameter (metrisch) buiten naald Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Volume (metrisch) Naaldmeter Diameter (metrisch) buiten naald Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12655597
Bekijk documenten
SGE™
008131
1 mL 23 G 0.63 mm
197.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13177876
Bekijk documenten
SGE™
008136
1 mL 26 G 0.47 mm
197.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12857913
Bekijk documenten
SGE™
008631
2.5 mL 23 G 0.63 mm
190.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13187876
Bekijk documenten
SGE™
008636
2.5 mL 26 G 0.47 mm
190.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
Operates at highest temperatures. SGE PAL Gas Tight Headspace Autosampler Syringes with 56mm Fixed Needle improves analysis workflow and are specifically for use on CTC PAL and LEAP autosamplers.
  • Feature Diamond Syringe Technology
  • Improved solvent resistance
  • Increased operational smoothness
  • Designed specifically for PAL
  • Better level of accuracy due to reduced carryover and no risk of adhesive contamination
  • Perform up to 150°C and have an energized plunger tip to ensure a gas tight seal
Specificatie
Specificatie
Gas chromatography
Side Hole
Fixed
Autosampler Syringe
CTC, CombiPAL, PAL, LEAP