Learn More
p-Cresol, Puriss p.a., ≥99.0% (GC),Honeywell™ Riedel-de-Haën™
61.62 - 332.35
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 106-44-5 |
---|---|
Moleculaire formule | C7H8O |
Molecular Weight (g/mol) | 108.14 |
MDL-nummer | MFCD00002376 |
InChI Key | IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene |
PubChem CID | 2879 |
ChEBI | CHEBI:17847 |
IUPAC Name | 4-methylphenol |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15636010
|
Honeywell Riedel-de Haën
61030-25G |
25 g | Glass bottle |
61.62
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15646010
|
Honeywell Riedel-de Haën
61030-500G |
500 g | Glass bottle | N/A | N/A | N/A | |||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
106-44-5 | |
108.14 | |
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N | |
2879 | |
4-methylphenol |
C7H8O | |
MFCD00002376 | |
p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene | |
CHEBI:17847 | |
CC1=CC=C(C=C1)O |
Specificatie
p-Cresol | |
32°C to 35°C | |
202°C | |
1038°F | |
CH3C6H4OH | |
UN3455 | |
p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene | |
CC1=CC=C(C=C1)O | |
108.14 | |
3.72 (vs air) | |
108.14g/mol |
106-44-5 | |
1.034g/mL at 25°C | |
85°C (185°F) | |
C7H8O | |
MFCD00002376 | |
1305151 | |
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N | |
4-methylphenol | |
2879 | |
CHEBI:17847 | |
≥99.0% (GC) |
Veiligheid en behandeling
P280-P301 + P310-P305 + P351 + P338-P310
missing translation for 'dotInformation' : 8(6.1)/PGII
missing translation for 'rtecsNumber' : 203-398-6
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- p-Cresol
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H301-Giftig bij inslikken.
- H311-Giftig bij contact met de huid.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: p-cresol