Learn More
Oxalyl chloride, 2.0M solution in dichloromethane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
50.85 - 181.91
Specificatie
Chemische naam of materiaal | Oxalyl chloride |
---|---|
Naamnotitie | 2.0M solution in dichloromethane |
CAS | 79-37-8, 75-09-2 |
Kleur | Colorless to Yellow |
Dichtheid | 1.3350g/mL |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10363372
|
Thermo Scientific Acros
369181000 |
100 mL | AcroSeal™ Glass bottle |
50.85
100 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10580362
|
Thermo Scientific Acros
369188000 |
800 mL | AcroSeal™ Glass Bottle |
181.91
800 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent, Oxidation reagentSpecificatie
Oxalyl chloride | |
79-37-8, 75-09-2 | |
1.3350g/mL | |
ClCOCOCl | |
02, 542 | |
15, 7013 | |
oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2 | |
CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N | |
oxalyl dichloride | |
65578 | |
Liquid |
2.0M solution in dichloromethane | |
Colorless to Yellow | |
C2Cl2O2 | |
MFCD00000704 | |
01,767; 02,301; 03,216; 04,361; 05,481; 06,424; 07,257; 08,366; 11,379; 14,150; 16,149; 17,241 | |
1.335 | |
Solubility in water: reacts | |
C(=O)(C(=O)Cl)Cl | |
126.93 | |
126.93 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if inhaled.
Suspected of causing cancer.
Harmful if swallowed.
Reacts violently with water.
Contact with water liberates toxic gas.
Corrosive to t
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-200-2
Recommended Storage : Refrigerator +4°C
- Oxalyl chloride, 2.0M solution in dichloromethane
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H331-Giftig bij inademing.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- EUH014-Reageert heftig met water.
- EUH029-Vormt giftig gas in contact met water.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P402+P404-Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.