Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ P7-CST Multiple Gradient Gel Caster
Cast one to five gels simultaneously with the Thermo Scientific™ Owl™ P7-CST Multiple Gradient Gel Caster.
36.60 - 245.00
Specificatie
Voor gebruik met (apparatuur) Owl P7-CST System
Product Line Owl
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Type Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Type Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12494687
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
P7-10FG
Frosted Blank Glass
36.60
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
12404697
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
P7-10FR
Frosted Notched Glass
45.30
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
12414697
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
P7-CST
Caster
245.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Cast one to five gels simultaneously with the Thermo Scientific™ Owl™ P7-CST Multiple Gradient Gel Caster. One of the simplest devices to cast gradient gels, this caster is compatible with the Owl™ PBDS system.
  • With an external gradient maker, gels can be cast with ease and great reproducibility
  • The design and format of this unit will provide years of service in your lab
Specificatie
Specificatie
Owl P7-CST System
Owl