Learn More
Orthophosphoric Acid, 85+%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
H3O4P, CAS Number-7664-38-2, acide phosphorique, acido fosforico, acidum phosphoricum, evits, o-phosphoric acid, orthophosphoric acid, phosphorsaeure, sonac, wc-reiniger, white, 2.5L, 158 deg.C, CHEBI:26078, Undesignated, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 deg.C, 11340, 97.994, HDPE plastic bottle
49.30 - 438.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7664-38-2
Moleculaire formule H3O4P
Molecular Weight (g/mol) 97.994
MDL-nummer 11340
InChI Key NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synoniem orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC Name phosphoric acid
SMILES OP(=O)(O)O
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10244010
Bekijk documenten
Fisher Chemical
O/0500/PB08
500 mL HDPE plastic bottle
49.30
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10438990
Bekijk documenten
Fisher Chemical
O/0500/PB15
1 L HDPE plastic bottle
109.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10559000
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Fisher Chemical
O/0500/PB17
2.5 L HDPE plastic bottle
438.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11478443
Bekijk documenten
Fisher Chemical
O/0500/PC17
2.5 L Plastic Coated Glass bottle
151.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12646747
Bekijk documenten
Fisher Chemical
O/0500/25
25 L Plastic container
354.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
H3O4P, CAS Number-7664-38-2, acide phosphorique, acido fosforico, acidum phosphoricum, evits, o-phosphoric acid, orthophosphoric acid, phosphorsaeure, sonac, wc-reiniger, white, 2.5L, 158 deg.C, CHEBI:26078, Undesignated, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 deg.C, 11340, 97.994, HDPE plastic bottle
Specificatie
Meer weergeven
Video's
Veiligheid en behandeling
Meer weergeven
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
Orthophosphoric Acid, 85+%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™