Learn More
ORP-testoplossing, 240 mV
Quality ORP test solution made from reagent grade chemicals and used to test platinum and gold ORP electrodes.
36.20 - 74.85
Specificatie
Geur | Geurloos |
---|---|
Fysische vorm | Liquid |
Concentratie | 240 mV |
Kleur | Yellow |
pH | 7 |
Oplosbaarheid | Soluble |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10572055
|
Hanna Instruments
HI7021M |
230 ml |
36.20
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11524317
|
Hanna Instruments
HI7021L |
500 mL |
74.85
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
- Quality ORP test solution made from reagent grade chemicals and used to test platinum and gold ORP electrodes
- Designed for testing the performance of ORP electrodes
- Prepared with reagent grade chemicals
- Allows for a quick check of your ORP electrode
- Air tight bottle with tamper-proof seal to ensure quality
Specificatie
Geurloos | |
240 mV | |
7 |
Liquid | |
Yellow | |
Soluble |