Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS GC Capillary Column
Merk:  Macherey-Nagel™ 726215.25
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10546501
  • 702.00 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
0.4 mm
0.2 mm
G27, G36
320°C to 340°C
25 m
GC Capillary Column
Optima™ 5 MS
GC/MS, ECD
0.35 μm
1 Each
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen