Learn More
Hellma™ Micro-absorptiecellen van optisch glas
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Special Optical Glass Precision Micro Cell Cuvettes are manufactured from SCHOTT™ type UK 5 glass, which is made from exceptionally pure raw materials, which gives an improved transmission in the near ultraviolet range.
290.00
Specificatie
Type Macro-absorptiecellen
Materiaal Optisch glas
Breedte (metrisch) binnenkant 9.5mm
Wavelength Range 360 to 2500 nm
Hoogte (metrisch) 45 mm
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10437641
Bekijk documenten
Hellma™
100-100-20
35000 μ l
290.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Transmission of more than 80% over a spectral range of between 320 and 2500nm
  • For photometry and colorimetry measurements
Specificatie
Specificatie
Macro-absorptiecellen
9.5mm
45 mm
Optisch glas
360 to 2500 nm
12.5 mm