Learn More
Diba Omnifit™ Packing Sleeves for EZ and EZ SolventPlus™ Columns
Use Omnifit™ Packing Sleeves for EZ and EZ SolventPlus™ Columns to join two columns for filling and packing
- 113.32
Specificatie
Type | Liquid Chromatography Column |
---|---|
Voor gebruik met (apparatuur) | Omnifit™ EZ and EZ SolventPlus™ Columns |
Lengte (metrisch) | 4 cm |
Produktcode | Merk | Diameter (metrisch) binnen | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Diameter (metrisch) binnen | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15825274
![]() |
Diba
006EPS-06 |
6.6 mm |
1 stuk for
|
N/A | |||||
15835274
![]() |
Diba
006EPS-10 |
10 mm |
113.32
Each |
|
|||||
15845274
![]() |
Diba
006EPS-15 |
15 mm |
1 stuk for
|
N/A | |||||
15855274
![]() |
Diba
006EPS-25 |
25 mm |
1 stuk for
|
N/A | |||||
15865274
![]() |
Diba
006EPS-35 |
35 mm |
Each for
|
N/A | |||||
15875274
![]() |
Diba
006EPS-50 |
50 mm |
1 stuk for
|
N/A | |||||
Specificatie
Liquid Chromatography Column | |
Omnifit™ EZ and EZ SolventPlus™ Columns | |
4 cm |