Learn More
Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with Two Adjustable Endpieces
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with One Fixed and One Adjustable Endpieces
Specificatie
Type Liquid Chromatography Column
Temperatuurbereik (metrisch) 4 to 40°C
Poriegrootte 10 and 30 μm
Materiaal Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™
Max. temperatuur 40°C
Meer specificaties weergeven
Producten 32
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Diameter (metrisch) binnen Kolomcapaciteit Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Diameter (metrisch) binnen Kolomcapaciteit Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15805434
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-06-33-AA
330 mm 6.6 mm 4.8 to 10.3 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15805464
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-15-25-AA
250 mm 15 mm 10.6 to 38.9 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15805494
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-35-15-AA
150 mm 35 mm 2.3 to 115.5 mL
Each for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15885474
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-25-25-AA
250 mm 25 mm 29.5 to 108.0 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15855444
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-10-33-AA
330 mm 10 mm 11 to 23.6 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15855474
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-25-15-AA
150 mm 25 mm 1.2 to 58.9 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15855504
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-50-33-AA
330 mm 50 mm 280.4 to 600.9 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15885504
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-50-40-AA
400 mm 50 mm 420.6 to 741.1 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15895434
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-10-15-AA
150 mm 10 mm 0.2 to 9.4 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15895464
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-15-50-AA
500 mm 15 mm 54.8 to 83.1 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15895494
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-35-40-AA
400 mm 35 mm 202.0 to 356.0 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15815424
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-06-10-AA
100 mm 6.6 mm 0.1 to 2.4 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15815454
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-10-50-AA
500 mm 10 mm 24.3 to 36.9 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15815484
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-25-33-AA
330 mm 25 mm 68.7 to 147.3 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15815514
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-50-50-AA
500 mm 50 mm 620.9 to 941.4 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15825444
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-10-25-AA
250 mm 10 mm 4.7 to 17.3 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15825474
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-25-10-AA
100 mm 25 mm 1.2 to 34.4 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15825504
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-50-25-AA
250 mm 50 mm 120.2 to 440.7 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15835434
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-06-40-AA
400 mm 6.6 mm 7.2 to 12.7 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15835464
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-15-33-AA
330 mm 15 mm 24.7 to 53.0 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15835494
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-35-25-AA
250 mm 35 mm 27.7 to 211.7 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15845424
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-06-15-AA
150 mm 6.6 mm 0.1 to 4.1 mL
Each for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15845454
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-15-10-AA
100 mm 15 mm 0.4 to 12.4 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15845484
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-25-40-AA
400 mm 25 mm 103.1 to 181.6 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15865434
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-10-10-AA
100 mm 10 mm 0.2 to 5.5 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15865464
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-15-40-AA
400 mm 15 mm 37.1 to 65.4 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15865494
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-35-33-AA
330 mm 35 mm 134.7 to 288.6 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15875424
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-06-25-AA
250 mm 6.6 mm 2.1 to 7.5 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15875454
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-15-15-AA
150 mm 15 mm 0.4 to 21.2 mL
Each for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15875484
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-25-50-AA
500 mm 25 mm 152.2 to 230.7 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15885414
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-06-05-AA
50 mm 6.6 mm 0.1 to 0.7 mL
Each for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15885444
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-10-40-AA
400 mm 10 mm 16.5 to 29.1 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Beschrijving
Beschrijving
  • PEEK™ column threads offer outstanding durability
  • Ergonomically designed adjustable endpiece offers quick and easy height adjustment
  • Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
  • Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Specificatie
Specificatie
Liquid Chromatography Column
10 and 30 μm
40°C
4 to 40°C
Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™
Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF ETFE fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits) and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting.