Learn More
Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with One Fixed and One Adjustable Endpieces
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with One Fixed and One Adjustable Endpieces feature PTFE, borosilicate glass, and Chemraz™ wetted materials for exceptional chemical resistance
Specificatie
Type Liquid Chromatography Column
Temperatuurbereik (metrisch) 4 to 40°C
Poriegrootte 10 and 30 μm
Materiaal Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™
Max. temperatuur 40°C
Meer specificaties weergeven
Producten 32
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Diameter (metrisch) binnen Kolomcapaciteit Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Diameter (metrisch) binnen Kolomcapaciteit Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15805444
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-10-15-AF
150 mm 10 mm 3.1 to 9.4 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15805474
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-15-50-AF
500 mm 15 mm 68.9 to 83.1 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15805504
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-35-40-AF
400 mm 35 mm 279.0 to 356.0 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15815434
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-06-33-AF
330 mm 6.6 mm 7.5 to 10.3 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15815464
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-15-25-AF
250 mm 15 mm 24.7 to 38.9 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15815494
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-35-15-AF
150 mm 35 mm 38.5 to 115.5 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15825424
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-06-10-AF
100 mm 6.6 mm 0.1 to 2.4 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15825454
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-10-50-AF
500 mm 10 mm 30.6 to 36.9 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15825484
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-25-33-AF
330 mm 25 mm 108.0 to 147.3 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15825514
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-50-50-AF
500 mm 50 mm 781.2 to 941.4 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15835444
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-10-25-AF
250 mm 10 mm 11.0 to 17.3 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15835474
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-25-10-AF
100 mm 25 mm 1.2 to 34.4 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15835504
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-50-25-AF
250 mm 50 mm 280.4 to 440.7 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15845434
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-06-40-AF
400 mm 6.6 mm 9.9 to 12.7 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15845464
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-15-33-AF
330 mm 15 mm 38.9 to 53.0 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15845494
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-35-25-AF
250 mm 35 mm 134.7 to 211.7 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15865444
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-10-33-AF
330 mm 10 mm 17.3 to 23.6 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15865474
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-25-15-AF
150 mm 25 mm 19.6 to 58.9 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15865504
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-50-33-AF
330 mm 50 mm 440.7 to 600.9 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15875434
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-10-10-AF
100 mm 10 mm 0.2 to 5.5 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15875464
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-15-40-AF
400 mm 15 mm 51.2 to 65.4 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15875494
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-35-33-AF
330 mm 35 mm 211.7 to 288.6 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15885424
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-06-25-AF
250 mm 6.6 mm 4.8 to 7.5 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15885454
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-15-15-AF
150 mm 15 mm 7.1 to 21.2 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15885484
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-25-50-AF
500 mm 25 mm 191.4 to 230.7 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15855424
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-06-15-AF
150 mm 6.6 mm 1.4 to 4.1 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15855454
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-15-10-AF
100 mm 15 mm 0.4 to 12.4 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15855484
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-25-40-AF
400 mm 25 mm 142.4 to 181.6 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15895414
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-06-05-AF
50 mm 6.6 mm 0.1 to 0.7 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15895444
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-10-40-AF
400 mm 10 mm 22.8 to 29.1 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15895474
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-25-25-AF
250 mm 25 mm 68.7 to 108.0 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15895504
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZS-50-40-AF
400 mm 50 mm 580.9 to 741.1 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Beschrijving
Beschrijving
  • PEEK™ column threads offer outstanding durability
  • Ergonomically designed adjustable endpiece offers quick and easy height adjustment
  • Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
  • Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Specificatie
Specificatie
Liquid Chromatography Column
10 and 30 μm
40°C
4 to 40°C
Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™
Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF ETFE fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits) and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting.