Learn More
Diba Omnifit™ EZ Chromatography Columns with One Fixed and One Adjustable Endpieces
Omnifit™ EZ Chromatography Columns with One Fixed and One Adjustable Endpieces are ergonomically designed endpieces provide simple and quick height adjustment
- 946.17
Specificatie
Type Liquid Chromatography Column
Temperatuurbereik (metrisch) 4 to 40°C
Poriegrootte 10 and 30 μm
Materiaal Borosilicate Glass, PTFE, Polyethylene, FKM/FPM
Max. temperatuur 40°C
Meer specificaties weergeven
Producten 32
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Diameter (metrisch) binnen Kolomcapaciteit Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Diameter (metrisch) binnen Kolomcapaciteit Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15835324
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-06-05-AF
50 mm 6.6 mm 0.1 to 0.7 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15865324
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-06-10-AF
100 mm 6.6 mm 0.1 to 2.4 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15895324
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-06-15-AF
150 mm 6.6 mm 1.4 to 4.1 mL
907.90
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Toevoegen aan winkelmandje
15825334
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-06-25-AF
250 mm 6.6 mm 4.8 to 7.5 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15855334
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-06-33-AF
330 mm 6.6 mm 7.5 to 10.3 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15885334
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-06-40-AF
400 mm 6.6 mm 9.9 to 12.7 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15815344
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-10-10-AF
100 mm 10 mm 0.2 to 5.5 mL
885.42
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Toevoegen aan winkelmandje
15845344
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-10-15-AF
150 mm 10 mm 3.1 to 9.4 mL
908.55
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Toevoegen aan winkelmandje
15875344
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-10-25-AF
250 mm 10 mm 11.0 to 17.3 mL
946.17
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Toevoegen aan winkelmandje
15805354
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-10-33-AF
330 mm 10 mm 17.3 to 23.6 mL
for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15835354
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-10-40-AF
400 mm 10 mm 22.8 to 29.1 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15865354
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-10-50-AF
500 mm 10 mm 30.6 to 36.9 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15895354
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-15-10-AF
100 mm 15 mm 0.4 to 12.4 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15825364
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-15-15-AF
150 mm 15 mm 7.1 to 21.2 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15855364
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-15-25-AF
250 mm 15 mm 24.7 to 38.9 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15885364
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-15-33-AF
330 mm 15 mm 38.9 to 53.0 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15815374
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-15-40-AF
400 mm 15 mm 51.2 to 65.4 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15845374
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-15-50-AF
500 mm 15 mm 68.9 to 83.1 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15875374
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-25-10-AF
100 mm 25 mm 1.2 to 34.4 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15805384
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-25-15-AF
150 mm 25 mm 19.6 to 58.9 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15835384
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-25-25-AF
250 mm 25 mm 68.7 to 108.0 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15865384
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-25-33-AF
330 mm 25 mm 108.0 to 147.3 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15895384
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-25-40-AF
400 mm 25 mm 142.4 to 181.6 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15825394
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-25-50-AF
500 mm 25 mm 191.4 to 230.7 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15855394
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-35-15-AF
150 mm 35 mm 38.5 to 115.5 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15885394
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-35-25-AF
250 mm 35 mm 134.7 to 211.7 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15815404
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-35-33-AF
330 mm 35 mm 211.7 to 288.6 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15845404
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-35-40-AF
400 mm 35 mm 279.0 to 356.0 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15875404
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-50-25-AF
250 mm 50 mm 280.4 to 440.7 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15805414
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-50-33-AF
330 mm 50 mm 440.7 to 600.9 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15835414
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-50-40-AF
400 mm 50 mm 580.9 to 741.1 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
15865414
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Diba
006EZ-50-50-AF
500 mm 50 mm 781.2 to 941.4 mL
1 stuk for
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Beschrijving
Beschrijving
  • PEEK™ column threads offer outstanding durability
  • Precision borosilicate glass columns provide inertness, visibility, and performance
  • Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
  • Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Specificatie
Specificatie
Liquid Chromatography Column
10 and 30 μm
40°C
4 to 40°C
Borosilicate Glass, PTFE, Polyethylene, FKM/FPM
Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF PP fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting.