Learn More
Oleic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
126.47 - 1280.37
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 112-80-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C18H34O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 282.47 |
MDL-nummer | MFCD00064242 |
InChI Key | ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N |
Synoniem | oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid |
PubChem CID | 445639 |
ChEBI | CHEBI:16196 |
IUPAC Name | (Z)-octadec-9-enoic acid |
SMILES | CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10712101
|
Thermo Scientific Acros
270290050 |
5 g | Glass bottle |
126.47
5 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10455375
|
Thermo Scientific Acros
270290250 |
25 g | Glass bottle |
393.96
25 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
11944961
|
Thermo Scientific Acros
270291000 |
100 g | Glass bottle |
1280.37
100 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
112-80-1 | |
282.47 | |
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N | |
445639 | |
(Z)-octadec-9-enoic acid |
C18H34O2 | |
MFCD00064242 | |
oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid | |
CHEBI:16196 | |
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O |
Specificatie
Oleic acid | |
13.0°C | |
0.8900g/mL | |
189°C | |
96% min. (GC) | |
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH | |
MFCD00064242 | |
01,759 | |
0.89 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether,, fixed and volatile oils | |
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O | |
282.47 | |
CHEBI:16196 | |
282.46 | |
Liquid |
112-80-1 | |
Colorless | |
360.0°C | |
Authentic | |
C18H34O2 | |
1.4585 to 1.4605 | |
02,463 | |
15,6921 | |
oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid | |
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N | |
(Z)-octadec-9-enoic acid | |
445639 | |
39.1 mPa.s (20°C) | |
97% |
Veiligheid en behandeling
GHS P Statement May cause respiratory irritation. Causes serious eye irritation. Causes skin irritation.
GHS P Statement Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 204-007-1
Recommended Storage : −20°C
- Oleic acid
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/en zeep wassen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.