Learn More
Sartorius™ OIML Class F1 Proof Line Knob Weight without Certificate
Polished non-magnetizable calibration weights. Sartorius™ OIML Class F1 Knob Weight without Certificate is constructed of special steel and supplied in a plastic case.
57.65 - 1180.00
Specificatie
Producttype Proof Line Weight
Classificatie OIML Class F1
Materiaal Special Stainless Steel
Dichtheid 7,950kg/m3
Meer specificaties weergeven
Producten 13
Produktcode Merk Massa Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Massa Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11383294
Bekijk documenten
Sartorius™
YCW313-AC-00
1 g
57.65
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11393294
Bekijk documenten
Sartorius™
YCW323-AC-00
2 g
58.65
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11303304
Bekijk documenten
Sartorius™
YCW353-AC-00
5 g
61.95
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11313304
Bekijk documenten
Sartorius™
YCW413-AC-00
10 g
68.30
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11323304
Bekijk documenten
Sartorius™
YCW423-AC-00
20 g
74.65
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11333304
Bekijk documenten
Sartorius™
YCW453-AC-00
50 g
95.95
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11343304
Bekijk documenten
Sartorius™
YCW513-AC-00
100 g
113.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11353304
Bekijk documenten
Sartorius™
YCW523-AC-00
200 g
140.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11363304
Bekijk documenten
Sartorius™
YCW553-AC-00
500 g
256.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11373304
Bekijk documenten
Sartorius™
YCW613-AC-00
1 kg
281.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11383304
Bekijk documenten
Sartorius™
YCW623-AC-00
2 kg
450.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11393304
Bekijk documenten
Sartorius™
YCW653-AC-00
5 kg
656.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11367494
Bekijk documenten
Sartorius™
YCW713-AC-00
10 kg
1180.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Non-magnetizable
  • Supplied in a high-quality plastic case (unless otherwise specified) suitable for use in cleanrooms
  • Special Stainless steel construction with a density of 7,950 kg/m3
  • Complies with OIML R111-1 International Recommentation
Specificatie
Specificatie
Proof Line Weight
OIML Class F1
Special Stainless Steel
7,950kg/m3