Learn More
OHAUS™ Defender 5000 Bench Scales with Rectangular Base
Portable scale for shipping and inventory.
Specificatie
Automatiseringsinterface | Geïntegreerde RS232- en externe input / optionele RS422/485 / optionele AC-relais / optionele DC-relais / optionele tweede RS232 |
---|---|
Kalibratie | 1 kg/lb tot 100% |
Certificeringen/conformiteit | EN60950, EN61326, FCC, CE, UL |
Inclusief | Universele schakelnetvoeding (100-240 VAC/50-60 Hz). |
Elektrische vereisten | 100 tot 240 VAC / 50 tot 60 Hz |
Inclusief: Universele schakelnetvoeding (100-240 VAC/50-60 Hz).
Vereist: Zes C-type alkalinebatterijen. (Oplaadbare NiMH-batterijen optioneel.)
Beschrijving
Ideaal voor routinematig wegen, verzend- en standaardtoepassingen, waaronder tellen van onderdelen, controlewegen, % wegen, dynamisch wegen en display hold voor het wegen van grote verpakkingen. Afleesbaarheid met nauwkeurigheid tot 0.005 lb. (0.002 kg).
- Voorbedraad en volledig gemonteerd
- Ingesteld en gekalibreerd in de fabriek
- Instelbaar, eenvoudig afleesbaar lcd-scherm met achtergrondverlichting meet 1 inch (2.5 cm) en heeft drie leds voor weegcontrole
- Bestaat uit roestvrijstalen platform met stelvoetjes en waterpas, indicatorbevestigingskolom en T51P-indicator met voeding en netsnoer
- Vijf door de gebruiker te selecteren weegeenheden (g, kg, lb, oz, lb:oz) en een door de gebruiker gedefinieerde eigen eenheid
- Netto/bruto/tarra-functie
- Automatische uitschakeltimer voorkomt leeg raken van de batterij
- RS-232-C bidirectionele interface
- Werkt op batterijen of AC
Serviceplan
Service agreement available.
Certificeringen
Marchio CE; registrazione UL; registrazione CSA.
Specificatie
Geïntegreerde RS232- en externe input / optionele RS422/485 / optionele AC-relais / optionele DC-relais / optionele tweede RS232 | |
EN60950, EN61326, FCC, CE, UL | |
100 tot 240 VAC / 50 tot 60 Hz | |
50 tot 60 Hz | |
Within 2 sec. | |
-10°C to +40°C | |
Platform (LxW): 55.0 x 42.9cm (21.7 x 16.5 in.) |
1 kg/lb tot 100% | |
Universele schakelnetvoeding (100-240 VAC/50-60 Hz). | |
Gram, kilogram, ounce, pound, metrieke ton, aangepast | |
ABS Plastic, Stainless Steel, Aluminum | |
14°F to 104°F | |
100/240 V |