Learn More
pH-kalibratiebufferflessen
Use these PH buffers for meters with 0.01 resolution. Oakton™ pH Calibration Buffer Bottles are standardized against NIST-traceable pH references within 0.01 pH at 77°F (25°C).
15.45 - 47.75
Specificatie
Voor gebruik met (toepassing) | Calibration |
---|---|
Voor gebruik met (apparatuur) | pH Meter and Electrode |
Fysische vorm | Liquid |
Aantal | 500 mL |
Type oplossing | pH Buffer |
Produktcode | Merk | pH | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | pH | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11739679
|
Cole Parmer
00654-01 |
1.68 |
16.10
1 stuk |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10038434
|
Cole Parmer
00654-00 |
4.01 |
47.75
1 stuk |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10303765
|
Cole Parmer
00654-04 |
7 |
47.75
1 stuk |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11750079
|
Cole Parmer
00654-08 |
10.00 |
47.70
1 stuk |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11710069
|
Cole Parmer
00654-12 |
12.46 |
15.45
1 stuk |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
- pH buffer solutions allow the user to adjust their system to read accurate measurements
- Store buffers away from direct sunlight.
Informatie over bestelling
Shipping weight: 1-1/4 lbs. (0.6kg).
Certificeringen
NIST traceable, Certified to NIST traceable standards.
Specificatie
Calibration | |
Liquid | |
pH Buffer |
pH Meter and Electrode | |
500 mL |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- pH 1.68 Buffer
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
- P202-Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
Product Title
pH-kalibratiebufferflessen