Learn More
o-Xylene, ≥99.0% (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
49.65 - 269.32
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 95-47-6 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H10 |
Molecular Weight (g/mol) | 106.17 |
MDL-nummer | MFCD00008519 |
InChI Key | CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes |
PubChem CID | 7237 |
ChEBI | CHEBI:28063 |
IUPAC Name | 1,2-xylene |
SMILES | CC1=CC=CC=C1C |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15607560
|
Honeywell Riedel-de Haën
95662-250ML |
250 mL | Glass Bottle |
49.65
250 ml |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15687550
|
Honeywell Riedel-de Haën
95662-1L |
1 L | Glass Bottle |
130.63
1 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15697550
|
Honeywell Riedel-de Haën
95662-2.5L |
2.5 L | Glass Bottle |
269.32
2.50 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
95-47-6 | |
106.17 | |
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N | |
7237 | |
1,2-xylene |
C8H10 | |
MFCD00008519 | |
o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes | |
CHEBI:28063 | |
CC1=CC=CC=C1C |
Specificatie
o-Xylene | |
1,2-Dimethylbenzene | |
Colorless | |
143°C to 145°C | |
31°C (87.8°F) | |
1.505 | |
C6H4(CH3)2 | |
0.1 atm (21.1°C), 7mmHg (20°C), 16mmHg (37.7°C) | |
1815558 | |
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-xylene | |
7237 | |
106.17g/mol |
-25°C | |
95-47-6 | |
0.879g/mL at 20°C | |
0.07 | |
867°F | |
C8H10 | |
MFCD00008519 | |
UN1307 | |
o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes | |
CC1=CC=CC=C1C | |
106.17 | |
CHEBI:28063 | |
≥99.0% (GC) |
Veiligheid en behandeling
P210-P261-P273-P301 + P310-P302 + P352 + P312-P331
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 3 - Xylenes
missing translation for 'rtecsNumber' : 202-422-2
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- o-Xylene
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P243-Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: o-xylene
Product Title
o-Xylene, ≥99.0% (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™