Learn More
o-Cresol, 99%, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
20.20 - 49.55
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 95-48-7, 108-95-2 |
---|---|
Moleculaire formule | C7H8O |
Molecular Weight (g/mol) | 108.14 |
MDL-nummer | MFCD00002226 |
InChI Key | QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene |
PubChem CID | 335 |
ChEBI | CHEBI:28054 |
IUPAC Name | 2-methylphenol |
SMILES | CC1=CC=CC=C1O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10503648
|
Thermo Scientific Acros
405731000 |
100 mL | AcroSeal™ Glass Bottle |
20.20
100 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10278127
|
Thermo Scientific Acros
405738000 |
800 mL | AcroSeal™ Glass Bottle |
49.55
800 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
95-48-7, 108-95-2 | |
108.14 | |
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N | |
335 | |
2-methylphenol |
C7H8O | |
MFCD00002226 | |
o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene | |
CHEBI:28054 | |
CC1=CC=CC=C1O |
Specificatie
o-Cresol | |
98.5 | |
30.0°C to 32.0°C | |
1.0400g/mL | |
81°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3C6H4OH | |
06,349 | |
1.04 | |
Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform | |
CC1=CC=CC=C1O | |
108.14 | |
CHEBI:28054 | |
108.14 | |
Liquid or Low Melting Solid |
95-48-7, 108-95-2 | |
100.0 | |
Amber to Colorless | |
191.0°C | |
Authentic | |
C7H8O | |
MFCD00002226 | |
15,2564 | |
o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene | |
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N | |
2-methylphenol | |
335 | |
4.75 mPa.s (35°C) | |
99% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN:
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-423-8
Recommended Storage : Darkens on storage and exposure to light and air
- o-Cresol
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H301-Giftig bij inslikken.
- H311-Giftig bij contact met de huid.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: o-Cresol