Learn More
Cytiva Nuclepore™ Polycarbonate Hydrophilic Membranes
Vervaardigd van hoogwaardige polycarbonaatfolie en voorzien van geëtste sporen voor een grote precisie van de poriegrootte. Whatman™ hydrofiele membranen van polycarbonaat combineren hoge debieten en een hoge chemische en thermische resistentie met duidelijk gedefinieerde poriën, waardoor ze geschikt zijn voor microscopie, cytologie, parasitologie en bepaalde lucht- en oceanografische analyses.
Merk:  Cytiva 110809
Produktcode. 11368974
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
Offers a highly defined pore size cutoff in the sub-micron range, enabling particle deformity measurement and capture of extremely small particles.
  • Track-etched for highly defined pore size and high pore density
  • Treated with PVP to render it hydrophilic
  • Low extractables, minimizing sample contamination risk
  • High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
  • Low, consistent ash and low tare weights
  • Smooth flat surface for high particle visibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Nuclepore-polycarbonaat
Hydrophilic
100 Pack
0.8 μm
Track Etched
37 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen