Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Tissue, Mini kit for DNA from cells and tissue
Mini spin kit for purification of DNA from a broad range of samples
46.50 - 964.00
Waarschuwingen:
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (2-propanol mixture) Chem class:3 Pack Group III
Produktcode | Merk | Aantal reacties | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal reacties | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11902512
|
Macherey-Nagel™
740952.10 |
10 |
46.50
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10498961
|
Macherey-Nagel™
740952.50 |
50 |
212.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11982262
|
Macherey-Nagel™
740952.250 |
250 |
964.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
- Versatile kit for the isolation of genomic DNA from a wide range of different starting materials (cells, tissue, forensic and clinical samples)
- 16 support protocols available in the user manual for highest flexibility
- Highly sensitive membrane for reliable purification of even trace amounts of DNA
- Rapid and easy protocol (20 min./prep excl. lysis)
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'shelfLife' : 27 months after production
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: guanidine hydrochloride / 2-propanol