Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C8 HPLC-kolommen
Use nonpolar phases for RP chromatography. Nucleosil™ 100-5 C8 HPLC Columns are not endcapped and come in a variety of diameters and lengths.
384.00 - 495.00
Specificatie
Kolomchemie Silica
Kolomindeling Analytical Column
Crosslinking Octyl
Voor gebruik met HPLC
Functionaliteit/interactietype Hydrophobic
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Diameter (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Diameter (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10596301
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
720001.46
125 mm 4.6 mm
406.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
10766502
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
720013.46
250 mm 4.6 mm
495.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10586301
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
720001.40
125 mm 4 mm
384.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10012711
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
720013.40
250 mm 4 mm
469.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Standard C8 phases
  • Octyl modified silica phases for HPLC
  • Not endcapped
  • Available particle sizes 3 μm, 5 μm, 7 μm and 10 μm
  • Separation mechanism based on hydrophobic (van der Waals) interactions, noticeable silanol interactions
  • pH stability at 20 °C for both types: 2–8
  • Carbon content depends on phase
Specificatie
Specificatie
Silica
Octyl
Hydrophobic
5800 psi (400 bar)
Spherical
2 to 8
C8
60°C
C8
8.5%
No
EC Column
Analytical Column
HPLC
Yes
Acetonitrile/water
5 μm
100 Å
350 m²/g
L7
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
Analytical HPLC