Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC CC Guard Columns
228.00
Specificatie
Koolstofbelasting | 20% |
---|---|
Lengte (metrisch) | 8 mm |
Poriegrootte | 110Å |
Type | CC Guard Column |
Stationaire fase | NUCLEODUR™ C18 Isis |
Produktcode | Merk | Diameter (metrisch) binnen | Partikelgrootte | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Diameter (metrisch) binnen | Partikelgrootte | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
12702603
|
Macherey-Nagel™
761300.30 |
3 mm | 3 μm |
228.00
|
|
||||
12798922
|
Macherey-Nagel™
761310.30 |
3 mm | 5 μm |
228.00
|
|
||||
12708932
|
Macherey-Nagel™
761310.40 |
4 mm | 5 μm |
228.00
|
|
||||
12788922
|
Macherey-Nagel™
761300.40 |
4 mm | 3 μm |
228.00
3 stuks |
|
||||
Specificatie
20% | |
110Å | |
NUCLEODUR™ C18 Isis | |
Acetonitrile/Water | |
Octadecyl | |
LC/MS and HPLC at pH extremes | |
Spherical | |
Yes |
8 mm | |
CC Guard Column | |
Acetonitrile/Water | |
Silica | |
Guard Column | |
HPLC | |
No | |
L1 |