Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 CN Analytical EC Standard Column
Merk:  Macherey-Nagel™ 760150.46
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12418377
  • 497.00 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
Silica
Cyano
HPLC
8700 psi (600 bar)
5 μm
110 Å
n-heptane
60°C
Cyano (CN)
7%
Yes
Analytical EC Column
Analytical Column
4.6 mm
250 mm
n-heptane
1 to 8
1 Ea.
340 m²/g
L10
Cyanopropyl-Modified, High Purity Silica
Mixed Mode
Normal and Reversed Phase
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen