Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-3 C18 ec HPLC Columns
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 17.50%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
430.00 - 682.00
Specificatie
Kolomchemie | Octadecyl |
---|---|
Kolomindeling | Analytical Column |
Crosslinking | Octadecyl |
Debiet | 1 mL/min |
Voor gebruik met | For HPLC, GC, TLC, SPE Applications |
Produktcode | Merk | Lengte (metrisch) | Diameter (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Lengte (metrisch) | Diameter (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
12468317
|
Macherey-Nagel™
760051.20 |
125 mm | 2 mm |
559.00
1 stuk |
|
||||
12498317
|
Macherey-Nagel™
760052.20 |
250 mm | 2 mm |
646.00
1 stuk |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
12478317
|
Macherey-Nagel™
760051.30 |
125 mm | 3 mm |
569.00
1 stuk |
|
||||
10656253
|
Macherey-Nagel™
760050.20 |
50 mm | 2 mm |
430.00
1 stuk |
|
||||
12408327
|
Macherey-Nagel™
760052.30 |
250 mm | 3 mm |
646.00
1 stuk |
|
||||
12438317
|
Macherey-Nagel™
760050.30 |
50 mm | 3 mm |
453.00
1 stuk |
|
||||
12428327
|
Macherey-Nagel™
760054.46 |
100 mm | 4.6 mm |
595.00
1 stuk |
|
||||
10252983
|
Macherey-Nagel™
760051.46 |
125 mm | 4.6 mm |
595.00
1 stuk |
|
||||
12418327
|
Macherey-Nagel™
760053.46 |
150 mm | 4.6 mm |
595.00
1 stuk |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10581443
|
Macherey-Nagel™
760052.46 |
250 mm | 4.6 mm |
682.00
|
|
||||
12458317
|
Macherey-Nagel™
760050.46 |
50 mm | 4.6 mm |
505.00
1 stuk |
|
||||
12717800
|
Macherey-Nagel™
760046.46 |
75 mm | 4.6 mm |
505.00
1 stuk |
|
||||
12488317
|
Macherey-Nagel™
760051.40 |
125 mm | 4 mm |
569.00
1 stuk |
|
||||
10551633
|
Macherey-Nagel™
760052.40 |
250 mm | 4 mm |
646.00
1 stuk |
|
||||
12448317
|
Macherey-Nagel™
760050.40 |
50 mm | 4 mm |
453.00
1 stuk |
|
||||
Specificatie
Octadecyl | |
Octadecyl | |
For HPLC, GC, TLC, SPE Applications | |
Yes | |
Acetonitrile/water | |
3 μm | |
110 Å | |
Acetonitrile/water | |
60°C | |
C18 | |
17.5% | |
Yes | |
Stainless Steel |
Analytical Column | |
1 mL/min | |
Hydrophobic | |
8700 psi (600 bar) | |
Spherical | |
1 to 9 | |
1 Ea. | |
340 m²/g | |
L1 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase | |
EC Column |