Learn More
Nitronium tetrafluoroborate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
63.52 - 560.79
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 13826-86-3 |
---|---|
Moleculaire formule | BF4NO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 132.81 |
MDL-nummer | MFCD00011432 |
InChI Key | XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane |
PubChem CID | 11073463 |
IUPAC Name | nitronium;tetrafluoroborate |
SMILES | [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10516603
|
Thermo Scientific Acros
174380050 |
5 g | Plastic bottle |
63.52
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10082370
|
Thermo Scientific Acros
174380250 |
25 g | Plastic bottle |
201.00
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11904131
|
Thermo Scientific Acros
174381000 |
100 g | Plastic bottle |
560.79
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
13826-86-3 | |
132.81 | |
XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N | |
11073463 | |
[O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F |
BF4NO2 | |
MFCD00011432 | |
nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane | |
nitronium;tetrafluoroborate |
Specificatie
Nitronium tetrafluoroborate | |
13826-86-3 | |
Adhering Crystals | |
BF4NO2 | |
MFCD00011432 | |
nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane | |
XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N | |
nitronium;tetrafluoroborate | |
11073463 | |
97% |
200.0°C | |
Colorless through White | |
96% min | |
NO2BF4 | |
01,742; 04,358; 05,476; 08,361; 09,324; 01,747; 04,360; 07,253; 08,364; 14,215 | |
Solubility in water: may decompose | |
[O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F | |
132.81 | |
132.81 |
Veiligheid en behandeling
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 237-533-5
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Nitronium tetrafluoroborate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
RUO – Research Use Only
Product Title
Nitronium tetrafluoroborate, 97%, Thermo Scientific Chemicals