Learn More
Nitromethane-d3, for NMR, 99 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
73.97 - 241.20
Chemische identificatiekenmerken
CAS 13031-32-8
Moleculaire formule CH3NO2
Molecular Weight (g/mol) 64.06
MDL-nummer MFCD00044214
InChI Key LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
Synoniem nitromethane-d3, nitro 2h3 methane, nitro 2 h? methane, nitromethane-d3, 99 atom % d, methane-d3, nitro, cd3no2, trideuteronitromethane, methane-d3-, nitro, nitromethane-d3, ≥99 atom % d, contains 1 % v/v tms
PubChem CID 123293
IUPAC Name trideuterio(nitro)methane
SMILES [2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10104230
Bekijk documenten
Thermo Scientific
166370050
5 mL Glass Bottle
73.97
5 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10533531
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
166370100
10 mL Glass Bottle
130.65
10 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10772011
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
166370250
25 mL Glass Bottle
241.20
25 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
13031-32-8
64.06
LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
123293
[2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])=O
CH3NO2
MFCD00044214
nitromethane-d3, nitro 2h3 methane, nitro 2 h? methane, nitromethane-d3, 99 atom % d, methane-d3, nitro, cd3no2, trideuteronitromethane, methane-d3-, nitro, nitromethane-d3, ≥99 atom % d, contains 1 % v/v tms
trideuterio(nitro)methane
Specificatie
Nitromethane-d3
Colorless
1.1800g/mL
35°C
1.18
13031-32-8
CH3NO2
MFCD00044214
LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
trideuterio(nitro)methane
123293
NMR
Liquid
99 atom % D
98.5% min.
1.3795
0.1% max. (K.F.)
100.0°C
CD3NO2
nitromethane-d3, nitro 2h3 methane, nitro 2 h? methane, nitromethane-d3, 99 atom % d, methane-d3, nitro, cd3no2, trideuteronitromethane, methane-d3-, nitro, nitromethane-d3, ≥99 atom % d, contains 1 % v/v tms
[2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])=O
64.06
64.06
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
Harmful if swallowed.
Flammable liquid and vapor.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 235-892-2
Productidentificatie
  • Nitromethane-d3
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.