Learn More
Nitromethane, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
150.75 - 902.49
Chemische identificatiekenmerken
CAS 75-52-5
Moleculaire formule CH3NO2
Molecular Weight (g/mol) 61.04
MDL-nummer MFCD00007400
InChI Key LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Synoniem methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
PubChem CID 6375
ChEBI CHEBI:77701
IUPAC Name nitromethane
SMILES C[N+]([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10418490
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
148510010
1 L Glass Bottle
150.75
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10625582
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
148510025
2.5 L Glass Bottle
267.33
2.50 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11309811
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
148510100
10 L Metal drum
902.49
10 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
75-52-5
61.04
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
6375
nitromethane
CH3NO2
MFCD00007400
methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
CHEBI:77701
C[N+]([O-])=O
Specificatie
Nitromethane
-29.0°C
100.0°C to 102.0°C
Authentic
CH3NO2
1.3805 to 1.3825
01,74
15,6698
methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
nitromethane
6375
0.61 mPa.s (25°C)
99%
Liquid
75-52-5
1.1200g/mL
35°C
98.5% min. (GC)
CH3NO2
MFCD00007400
01,739; 04,357; 09,323; 13,199
1.12
Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and dimethylformamide
C[N+]([O-])=O
61.04
CHEBI:77701
61.04
Pure
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Flammable liquid and vapor.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Suspected of causing cancer.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wash face,hands and any exposed skin thoroughly after handling.
IF INHALED: Remove to fresh
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 200-876-6
Productidentificatie
  • Nitromethane
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.