Learn More
Nitric acid, ACS Reagent, 70%, Honeywell Fluka™
ACS Reagent, 70%
41.25 - 104.40
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Moleculaire formule | HNO3 |
Molecular Weight (g/mol) | 63.01 |
MDL-nummer | MFCD00011349 |
InChI Key | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide |
PubChem CID | 944 |
ChEBI | CHEBI:48107 |
IUPAC Name | nitric acid |
SMILES | O[N+]([O-])=O |
Beschrijving
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Chemische identificatiekenmerken
7697-37-2, 7732-18-5 | |
63.01 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
944 | |
nitric acid |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide | |
CHEBI:48107 | |
O[N+]([O-])=O |
Specificatie
Nitric acid | |
7697-37-2, 7732-18-5 | |
≥50.0000%, ≥30.0000% | |
1.413 g/mL at 20 °C(lit.) | |
HNO3 | |
UN2031 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
nitric acid | |
944 | |
63.01 |
ACS Reagent, 70% | |
122°C | |
<70.0000%, <50.0000% | |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide | |
O[N+]([O-])=O | |
63.01 | |
CHEBI:48107 | |
ACS Reagent |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'shelfLife' : 630 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group:3: II; Proper Shipping Name: Nitric acid
Recommended Storage : Room Temp
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Nitric acid
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Oxiderende vloeistof Categorie 3
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
- H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H331-Giftig bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: nitric acid