Learn More
Nitric acid, ACS Reagent, 70%, Honeywell Fluka™
ACS Reagent, 70%
63.87 - 785.07
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7697-37-2
Moleculaire formule HNO3
Molecular Weight (g/mol) 63.01
MDL-nummer MFCD00011349
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synoniem hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC Name nitric acid
SMILES O[N+]([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Products 5
Product Code Brand Aantal Verpakking Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Aantal Verpakking Price Quantity & Availability  
15685520
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Honeywell-Fluka
438073-100ML
100 mL Glass Bottle
63.87
100 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15615530
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Honeywell-Fluka
438073-500ML
500 mL Glass Bottle
200.12
500 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15695520
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Honeywell-Fluka
438073-2.2L-P
2.2 L Poly Bottle
120.22
2.20 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15605530
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Honeywell-Fluka
438073-2.5L
2.5 L Glass Bottle
341.84
2.50 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15625530
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Honeywell-Fluka
438073-6X500ML
6 x 500 mL Glass Bottle N/A N/A N/A
Description
Description
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Chemical Identifiers
7697-37-2
63.01
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
nitric acid
HNO3
MFCD00011349
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CHEBI:48107
O[N+]([O-])=O
Specifications
Nitric acid
7697-37-2
122°C (1013hPa)
Stinging
HNO3
MFCD00011349
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
O[N+]([O-])=O
63.01
CHEBI:48107
68.0 to 70.0%
Acidic
-38°C
1.413g/mL at 20°C
8mmHg (20°C)
Liquid
UN2031
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
nitric acid
944
63.01g/mol
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
P210-P220-P260-P280-P305 + P351 + P338-P370 + P378
missing translation for 'dotInformation' : class 8 (5.1) - PG 2 - IATA PAX forbidden - Nitric acid ≥65% - ≤70%
missing translation for 'rtecsNumber' : 231-714-2
Product Identifier
  • Nitric acid
Signal Word
  • Gevaar
Hazard Category
  • Oxiderende vloeistof Categorie 3
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Hazard Statement
  • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • EUH071-Bijtend voor de luchtwegen.
Precautionary Statement
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Bevat: nitric acid