Learn More
Nitric acid 69%, Certified AR, Eur.Ph., for analysis with low cadmium, lead and mercury level, meets analytical specification of Ph.Eur, Fisher Chemical™
56.45 - 98.35
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7697-37-2 |
---|---|
Moleculaire formule | HNO3 |
Molecular Weight (g/mol) | 63.01 |
MDL-nummer | MFCD00011349 |
InChI Key | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide |
PubChem CID | 944 |
ChEBI | CHEBI:48107 |
IUPAC Name | nitric acid |
SMILES | O[N+]([O-])=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
12695167
|
Fisher Chemical
N/2320/PB15 |
1 L |
56.45
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
12605177
|
Fisher Chemical
N/2320/PB17 |
2.5 L |
98.35
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
7697-37-2 | |
63.01 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
944 | |
nitric acid |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide | |
CHEBI:48107 | |
O[N+]([O-])=O |
Specificatie
1 | |
7697-37-2 | |
122°C | |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
nitric acid | |
944 |
Yellow | |
-42°C | |
HDPE plastic bottle | |
Liquid | |
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide | |
O[N+]([O-])=O | |
63.01 | |
CHEBI:48107 |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Nitric acid ~69% with low Cadmium, Lead & Mercury level , for analysis Certified AR , Conform to EP
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Oxiderende vloeistof Categorie 3
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- EUH071-Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsmaatregel
- P220-Van kleding/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Nitric acid