Learn More
Nitric Acid, 69.0 to 70.0%, N.F., J.T. Baker™
161.00 - 188.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7697-37-2
Moleculaire formule HNO3
Molecular Weight (g/mol) 63.01
MDL-nummer MFCD00011349
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synoniem hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC Name nitric acid
SMILES O[N+]([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15528644
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
9607-04
2.5 L Glass Bottle
161.00
2.50 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15538644
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
9607-33
2.5 L pvc coated glass bottle
188.00
2.50 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7697-37-2
63.01
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
nitric acid
HNO3
MFCD00011349
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CHEBI:48107
O[N+]([O-])=O
Specificatie
Nitric Acid
1L = 1.41kg
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
nitric acid
944
63.01
NF
7697-37-2
HNO3
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
O[N+]([O-])=O
63.01
CHEBI:48107
69.0 to 70.0%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Oxiderende vloeistof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
  • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P405-Achter slot bewaren.