Learn More
Nitric Acid 68-70% d=1.42, Certified AR, for Analysis, Fisher Chemical™
HNO3, CAS Number-7697-37-2, acide nitrique, azotic acid, hydrogen nitrate, salpetersaeure, rfna, nitryl hydroxide, nitrous fumes, nital, acidum nitricum, aqua fortis, 2.5L, 122 deg.C, CHEBI:48107, Colorless Yellow, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, nitric acid, -42 deg.C, 11349, 63.012
36.20 - 137.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7697-37-2 |
---|---|
Moleculaire formule | HNO3 |
Molecular Weight (g/mol) | 63.01 |
MDL-nummer | MFCD00011349 |
InChI Key | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide |
PubChem CID | 944 |
ChEBI | CHEBI:48107 |
IUPAC Name | nitric acid |
SMILES | O[N+]([O-])=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10543674
|
Fisher Chemical
N/2300/PB08 |
500 mL | Plastic Coated Glass bottle |
36.20
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10634732
|
Fisher Chemical
N/2300/PB15 |
1 L | HDPE plastic bottle |
54.30
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10654732
|
Fisher Chemical
N/2300/PB17 |
2.5 L | HDPE plastic bottle |
137.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10378433
|
Fisher Chemical
N/2300/PC17 |
2.5 L | Plastic Coated Glass bottle |
78.35
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
HNO3, CAS Number-7697-37-2, acide nitrique, azotic acid, hydrogen nitrate, salpetersaeure, rfna, nitryl hydroxide, nitrous fumes, nital, acidum nitricum, aqua fortis, 2.5L, 122 deg.C, CHEBI:48107, Colorless Yellow, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, nitric acid, -42 deg.C, 11349, 63.012
Chemische identificatiekenmerken
7697-37-2 | |
63.01 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
944 | |
nitric acid |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide | |
CHEBI:48107 | |
O[N+]([O-])=O |
Specificatie
1 | |
7697-37-2 | |
122°C | |
Liquid | |
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide | |
O[N+]([O-])=O | |
63.01 | |
CHEBI:48107 |
Yellow | |
-42°C | |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
nitric acid | |
944 |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Nitric acid SG 1.42 (70%)
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Oxiderende vloeistof Categorie 3
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- EUH071-Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsmaatregel
- P220-Van kleding/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Nitric acid