Learn More
Niobium wire, 0.25mm (0.01in) dia, 99.99% (metals basis excluding Ta), Thermo Scientific Chemicals
51.36 - 148.74
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-03-1
Moleculaire formule Nb
Molecular Weight (g/mol) 92.91
MDL-nummer MFCD00011126
InChI Key GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synoniem columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC Name niobium
SMILES [Nb]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11351338
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010265.BU
25 cm
51.36
25 cm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11341338
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010265.BY
100 cm
70.95
100 cm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11331338
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010265.CC
500 cm
148.74
500 cm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-03-1
92.91
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
23936
niobium
Nb
MFCD00011126
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CHEBI:33344
[Nb]
Specificatie
Niobium wire
7440-03-1
Nb
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
[Nb]
92.91
CHEBI:33344
Odorless
Wire
0.25mm (0.01 in.) dia.
(metals basis excluding Ta)
MFCD00011126
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
niobium
23936
99.99%
≈0.42g/m
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-113-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures