Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nile Red 99%
136.42 - 863.30
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7385-67-3
Moleculaire formule C20H18N2O2
Molecular Weight (g/mol) 318.38
MDL-nummer MFCD00011639
InChI Key VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
Synoniem Nile blue A oxazone
PubChem CID 65182
ChEBI CHEBI:52169
SMILES CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10464311
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
415711000
100 mg Glass bottle
136.42
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10658904
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
415710010
1 g Glass bottle
863.30
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Meer weergeven
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 230-966-0
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • Nile Red
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Thermo Scientific Chemicals Nile Red 99%