Learn More
Nickel Iron Molybdenum foil, 0.102mm (0.004in) thick, annealed, Thermo Scientific Chemicals
Form: approx. 40.1g/150 x 300mm
Merk: Thermo Scientific Alfa Aesar 045092.@O
105.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beschrijving
It is most commonly used as a high temperature, corrosion resistant metal alloy in steel, cast iron and super alloys for the military and defense industry, semiconductor industry and specialty machine shops.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Nickel Iron Molybdenum foil | |
Ni:Fe:Mo; 80:15:4.2 wt% | |
MFCD09910537 | |
Insoluble aq. soln.. | |
Foil |
0.102 mm (0.004 in.) thick, Annealed | |
Ni:Fe:Mo | |
300 x 600 mm | |
∼40.1 g/150 x 300 mm |
Safety and Handling
- Nickel Iron Molybdenum foil
Signal Word
- Gevaar
Hazard Category
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Hazard Statement
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
Precautionary Statement
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P363-Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
- P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
- P405-Achter slot bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Bevat: Nickel