Learn More
Nickel(II) Sulfate Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
36.75 - 98.12
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 10101-97-0 |
---|---|
Moleculaire formule | H12NiO10S |
Molecular Weight (g/mol) | 262.839 |
MDL-nummer | 149813 |
InChI Key | RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L |
Synoniem | nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928 |
PubChem CID | 5284429 |
ChEBI | CHEBI:53437 |
IUPAC Name | nickel(2+);sulfate;hexahydrate |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2] |
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
10101-97-0 | |
262.839 | |
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L | |
5284429 | |
nickel(2+);sulfate;hexahydrate |
H12NiO10S | |
149813 | |
nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928 | |
CHEBI:53437 | |
O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2] |
Specificatie
53°C | |
Blue-Green | |
Crystalline Solid | |
149813 | |
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L | |
nickel(2+);sulfate;hexahydrate | |
5284429 | |
262.85g/mol |
10101-97-0 | |
4 to 6 | |
H12NiO10S | |
nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928 | |
O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2] | |
262.839 | |
CHEBI:53437 | |
Plastic powder jar |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Nickel(II) sulfate hexahydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
- Kankerverwekkendheid Categorie 1A
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H350i-Kan kanker veroorzaken bij inademing.
- H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
- H360D-Kan het ongeboren kind schaden.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.