Learn More
Nickel(II) oxide, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
60.10 - 161.81
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1313-99-1 |
---|---|
Moleculaire formule | NiO |
Molecular Weight (g/mol) | 74.69 |
MDL-nummer | MFCD00011145 |
InChI Key | GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide |
PubChem CID | 14805 |
IUPAC Name | oxonickel |
SMILES | O=[Ni] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11341739
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012359.18 |
50 g |
60.10
50 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11331739
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012359.30 |
250 g |
161.81
250 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
It is used in nickel-iron battery (Edison Battery) and fuel cells. It is a precursor for many nickel salts and nickel alloys including nickel-steel allys, for example invar and elinvar. It is used in electrochromic devices, frits, ferrites, and porcelain glazes. It also serves as a hydrogenation catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
1313-99-1 | |
74.69 | |
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N | |
14805 | |
O=[Ni] |
NiO | |
MFCD00011145 | |
nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide | |
oxonickel |
Specificatie
Nickel(II) oxide | |
1313-99-1 | |
99% (metals basis) | |
MFCD00011145 | |
Insoluble in water; soluble in acids and ammonium hydroxide. | |
O=[Ni] | |
74.69 | |
74.71 |
1984°C | |
Powder | |
NiO | |
nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide | |
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N | |
oxonickel | |
14805 | |
6.67 g/mL |
Veiligheid en behandeling
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350i-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 215-215-7
missing translation for 'rtecsNumber' : QR8400000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Nickel(II) oxide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 4 voor chronische toxiciteit
- Kankerverwekkendheid Categorie 1A
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H350i-Kan kanker veroorzaken bij inademing.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
- H413-Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
Veiligheidsmaatregel
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
- P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Nickel oxide